グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
アッセイ
≥97.0%
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-2770-5-500G-J:
試験成績書(COA)