Merck
15-1090
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム鉄(II) 溶液
0.1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
利用可能性
available only in Japan
濃度
0.1 M
1/10 N
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
InChI Key
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15-1090-5-500ML-J:
試験成績書(COA)