グレード
SAJ special grade
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
460 °F
expl. lim.
14 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1680-5-500ML-J:
09-1680-BULK-J:
試験成績書(COA)