Merck
09-1500
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 鉄(III)ナトリウム塩
SAJ special grade, ≥95.0%
別名:
EDTA 鉄(III)ナトリウム塩, Komplexon II, エダタミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H12N2NaFeO8
CAS番号:
分子量:
367.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥95.0%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
mp
80 °C
溶解性
water: 72 g/L at 25 °C
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI Key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
微量の重金属による酵素阻害を排除するためや、二価カチオンを補因子として要する酵素を阻害するために使用されます。鉄-EDTAは、活性酸素種に起因するダメージ(還元グルタチオンの欠損、メトヘモグロビンの形成、および脂質の過酸化など)を促進します。
法的情報
Komplexon is a trademark of CU Chemie Uetikon AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1500-5-500G-J:
09-1500-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suying Chang et al.
Food and nutrition bulletin, 33(2), 111-116 (2012-08-23)
Ferric sodium ethylenediaminetetraacetate (NaFeEDTA) enhances iron absorption in the presence of phytate. However, the amount of NaFeEDTA that would have to be added to a complementary food to provide the necessary intake of iron for an infant or young child
Abdul-Razak Abizari et al.
The Journal of nutrition, 142(11), 1950-1955 (2012-09-20)
Limited data exist on iron absorption from NaFeEDTA and FeSO(4) in legume-based flours. The current study compared iron absorption from NaFeEDTA and FeSO(4) as fortificants within and between red and white varieties of cowpea with different concentrations of polyphenols (PP)
Abdul-Razak Abizari et al.
The Journal of nutrition, 142(10), 1836-1842 (2012-08-24)
Cowpeas, like other legumes, contain high amounts of native iron but are rich in phytic acid (PA) and polyphenols (PP) that inhibit iron absorption. NaFeEDTA may overcome the combined inhibitory effect of PA and PP. Our objective was to test
Kwan-Young Jung et al.
Biochemistry, 50(28), 6273-6279 (2011-06-24)
Oxidation of the C5'-position of DNA results in direct strand scission. The 3'-fragments produced contain DNA lesions at their 5'-termini. The major DNA lesion contains an aldehyde at its C5'-position, but its nucleobase is unmodified. Excision of the lesion formed
Klaus Schümann et al.
Food and nutrition bulletin, 33(2), 128-136 (2012-08-23)
Oral iron supplementation with ferrous sulfate (FeSO₄) at dosage levels suggested by the international guidelines poses a safety hazard to young children with malaria. Exposure to loosely bound iron in the circulation has been advanced as a potential factor. To