グレード
SAJ special grade
蒸気密度
7.66 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
自己発火温度
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-3230-5-500ML-J:
試験成績書(COA)