Merck
05-4560
Sigma-Aldrich
硫酸クロム(III)カリウム 十二水和物
SAJ first grade, ≥97.0%
別名:
クロムミョウバン, 硫酸クロム(III)カリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrK(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
499.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥97.0%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
利用可能性
available only in Japan
mp
89 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-4560-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R S Liem et al.
Acta morphologica Neerlando-Scandinavica, 22(3), 233-243 (1984-10-01)
The ultrastructure of endochondral bone was studied using an aqueous solution of chromic potassium sulphate as the decalcifying agent. 0.5 mm thick sections of rat tibiae were fixed in buffered glutaraldehyde, immersed in an aqueous solution of 1% chromic potassium
L A Kowalski et al.
Cancer letters, 103(1), 65-69 (1996-05-15)
Tumor promoters such as phorbol esters, teleocidin and okadaic acid increase the numbers of multilayered, transformed foci produced by BPV DNA-transfected C3H/10T1/2 cells. We questioned whether arsenic and chromium, which are known human carcinogens also enhance transformation of BPV DNA-transfected
Venous sclerosants: distant ischaemic disorders.
Prescrire international, 20(117), 155-155 (2011-06-18)
H Murabayashi et al.
The Journal of veterinary medical science, 61(10), 1183-1186 (1999-11-24)
One of the most attractive characteristics of a horse testis is the change of the weight during development. As the testicular weight changes and the number of Leydig cells decreases, pigments appear in interstitial tissues. In the present study, the
T J Filler et al.
Histochemistry, 101(5), 375-378 (1994-06-01)
This paper introduces two innovations in reflection contrast microscopy (RCM): (1) an extended application for qualitative light microscopic investigations; and (2) a novel method for quantification in cytochemistry. (1) We found out that RCM cannot only be used for surface