Merck
03-5330
Sigma-Aldrich
γ-ブチロラクトン
SAJ first grade, ≥99.5%
別名:
γ-ヒドロキシ酪酸ラクトン, 4-ヒドロキシ酪酸ラクトン, GBL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
105248
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)の前駆物質です。ドーパミンの放出を阻害します。
γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)の前駆物質です。ドーパミン作動性ニューロンのインパルスの流れを遮断することによりドーパミンの放出を阻害します。γ-ブチロラクトンで前処理すると自己受容体誘導性のドーパミンの放出を検出することができます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-5330-5-500ML-J:
03-5330-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Tezcan Guney et al.
Organic letters, 15(3), 613-615 (2013-01-18)
The total synthesis of paracaseolide A, a valuable cell-cycle progression inhibitor, was accomplished in 8 steps from known compounds, with 6.6% overall yield. The synthetic strategy creates strong potential for diversification.
Géraldine Le Goff et al.
Journal of natural products, 76(2), 142-149 (2013-02-08)
Three novel hydrazides, geralcins C-E (1-3), were isolated from Streptomyces sp. LMA-545, together with MH-031 and geralcins A and B. This unusual family of compounds was isolated from liquid-state and agar-supported fermentation using Amberlite XAD-16 solid-phase extraction during the cultivation
Samuel K Kutty et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9517-9529 (2013-11-07)
Fimbrolides from marine algae have shown promising activity against quorum sensing (QS), a chief regulatory and communication system in bacteria controlling biofilm formation and virulence factor. Nitric oxide (NO) at sublethal concentration has also been reported to induce dispersal of