安全性情報
03-2850
Sigma-Aldrich
沸騰石
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
CP
利用可能性
available only in Japan
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03-2850-5-500G-J:
試験成績書(COA)