Merck
11663925910
Roche
マイコプラズマPCR ELISA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 96 reactions
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
特異性
マイコプラズマPCR ELISAは、以下のマイコプラズマ、アコレプラズマおよびウレアプラズマ種をすべて検出することが知られています。 M. orale、M. arginini、M. fermentans、M. hyorhinis、M. salivarium、M. gallisepticum、M. hominis、M. bovis、M. californicum、M. bovoculi、M. Pg50 bovine群、M. bovigenitalium、M. hyopneumoniae、A. laidlawii、U. urealyticum。他の細菌(クロストリジウム属を除く)、酵母、および真核細胞からのDNA を検出しません。
アプリケーション
マイコプラズマPCR ELISAは、マイコプラズマによる細胞株の汚染の有無の検査に使用されます。
研究専用です。診断目的での使用はできません。
マイコプラズマPCR ELISAキットは、培養細胞または他の検体材料におけるマイコプラズマ、アコレプラズマおよびウレアプラズマの汚染を検出するために使用されます。
特徴および利点
アッセイ時間:約6時間
検体材料: 細胞培養上清、細胞懸濁液、またはその他のサンプル
感度: 培地1ミリリットルあたり、少なくとも1 x 103コロニー形成単位(cfu)のマイコプラズマ
  • 高感度: 1〜10 fgのDNAを検出します。これは、反応あたり約1〜20の遺伝子コピー(少なくとも103 cfu/mL)に相当します。
  • 広い検出範囲: これまでにテストしたすべてのマイコプラズマ、アコレプラズマ、およびウレアプラズマ種が検出されました。
  • シンプル: マイコプラズマの培養方法が種ごとに異なる培養条件を必要とするのに対して、同じプロトコルを使用してすべてのマイコプラズマを検出します。
  • 迅速な結果: 手順全体を1日で実行できます。
  • 多数のサンプルを簡単に処理: ready-to-useの混合物とELISA検出手順により、高速で半自動のサンプル処理が可能です。
包装
1キットに14構成要素が含まれています。
シーケンス
鎖長陽性対照:520 bp
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Lysis Reagent
  • Neutralization Reagent
  • PCR Mix ready-to-use
  • Denaturation Reagent
  • Hybridization Buffer
  • Biotinylated Capture Probe
  • Washing Buffer 10x concentrated
  • Anti-Digoxigenin-POD antibody
  • Conjugate Dilution Buffer
  • TMB Substrate Solution
  • Stop Reagent
  • Positive Control DNA
  • Streptavidin-coated Microplate
  • Adhesive Plate Cover Foils
すべて表示 (14)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel Non-phosphorylated Serine 9/21 GSK3?/? Antibodies: Expanding the Tools for Studying GSK3 Regulation
Grabinski T, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 9, 123-123 (2016)
Novel Non-phosphorylated Serine 9/21 GSK3?/a Antibodies: Expanding the Tools for Studying GSK3 Regulation
Tessa G, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience (2016)
Melanocytes Affect Nodal Expression and Signaling in Melanoma Cells: A Lesson from Pediatric Large Congenital Melanocytic Nevi
Margaryan N V, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17(3), 418-418 (2016)
Behshad Pournasr et al.
Stem cell research, 48, 101953-101953 (2020-08-22)
Propionic acidemia (PA) is an autosomal recessive metabolic liver disease caused by defects in propionyl CoA carboxylase. Propionyl CoA carboxylase is a dodecameric enzyme consisting of multiple copies of alpha and beta subunits encoded by the PCCA and PCCB genes.
Sm Nashir Udden et al.
eLife, 8 (2019-04-17)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a deadly human cancer associated with chronic inflammation. The cytosolic pathogen sensor NLRP12 has emerged as a negative regulator of inflammation, but its role in HCC is unknown. Here we investigated the role of NLRP12 in
資料
Mycoplasmas are potential contaminants in mammalian cell culture manufacturing. All products produced in cell culture to be tested for the presence of Mycoplasma.
Mycoplasmas are potential contaminants in mammalian cell culture manufacturing. All products produced in cell culture to be tested for the presence of Mycoplasma.
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.
プロトコル
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.