Merck
ZX0010
Supelco
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
認証
meets USP/NF
アッセイ
≥99.8% (complexometric)
形状
granular
silver
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.8% min
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)