主要文書
ZWDKADPA1
Milli-Q
洗浄機用送水キットアダプター
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
適合性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
詳細
洗浄機用送水キットアダプターを用いることで、洗浄機用送水キットとMilli-Q® IQ/IX貯蔵タンク下の排水バルブを接続することができます。
特徴および利点
これにより、Milli-Q® IQ/IX貯蔵タンクから洗浄機用送水キットに純水を供給することができます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany