主要文書
ZLXLKITUV57
Milli-Q
UVループキット
For Milli-Q® HX 7000 SD series water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
消費電力
57 W
適合性
for use with Milli-Q® HX
詳細
消費電力57 WのUVループキットは、Milli-Q® HX 7000 SDシリーズ純水製造装置用です。
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:UV照射
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:本品は、殺菌UVランプを照射した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBメモリ)
  • 貯蔵について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.