主要文書
ZKITRES01T0CSD
Milli-Q
ハイスループットシステム用抵抗率ブーストおよびTOC
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
別名:
ハイフローシステム用抵抗率ブーストおよびTOCモニター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® HX
詳細
純水製造装置に取り付けられた抵抗率ブースターは、ループ内およびリザーバーへの水流の抵抗率が適正であることを保証します。
インラインTOC(全有機体炭素)モニターは、装置の水のTOC濃度が<500 ppbであることを検証します。
特徴および利点
  • 抵抗率ブースターは、純水製造装置の前部に簡単に設置できます。
  • 人間工学的で特許取得済みのパックロッキング機構により、必要に応じて素早く取り替えられます。
  • TOCモニターは時間とお金を節約し、アッセイの重複や装置キャリブレーションの繰り返しを不要にします。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany