主要文書
ZEQ7FTPDL
Milli-Q
フットペダル
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® EQ 7000 water purification systems
別名:
Milli-Q® EQ 7000フットペダル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
特徴
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Q-POD®
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Q-POD®ディスペンサーに接続された付属品のフットペダルは、足で押すだけで超純水(タイプ1)の給水を開始・停止することができます。 容量ディスペンスモードと併用した場合、ペダルを1回押すと、ディスペンシングポイントで超純水の製造が開始されます。設定した容量で自動的に給水を停止します。
アプリケーション
このフットペダルを使用すると、Milli-Q® EQ 7000純水製造装置のPOD(ディスペンシングポイント)で超純水のハンズフリー供給が可能です。
特徴および利点
  • 純水を取り扱う際に両手が自由である必要がある科学者にとって理想的です。
  • 容量ディスペンスモードは、同じ容量を繰り返し給水する際の時間を節約します。
  • ユーザーが水にアクセスするために装置に触れる必要がないため、ラボの衛生プロトコルを支援します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany