主要文書
XX803GN50-M
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
Norprene® TPE
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
L
15.25 m (50 ft)
直径
0.5 cm
調製ノート
Sterilization Method
Autoclavable
法的情報
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany