主要文書
XX6700024
Millipore
ベント/リリーフバルブ、9 bar
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
9 Bar Pressure Relief Valve, Pressure Relief Valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質水準
パラメーター
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
内径
6.3 mm (0.25 in.)
適合性
for use with 293-mm Stainless Steel Sanitary Filter Holder
for use with PL-1 Cartridge Housings
for use with PS-1 Cartridge Housings
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過装置に使用できる広範囲の取付け具、アダプター、バルブ、ゲージ、およびチューブの選択肢が用意されています。特に指定がない限り、構成材料はシリーズ300ステンレス鋼です。
Tri-Clamp(TC)取付け具は慣例により1 1/2"、2"のように示されています。1 1/2" TC取付け具は直径1"または1 1/2"のサイズのチューブに接続されます。2" TC取付け具は直径2"のサイズのチューブのみに接続されます。
アプリケーション
サンプル調製に用いるフィルターホルダー用付属品。