主要文書
YY2214253
Millipore
O-リング 2-251 PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE O-ring
品質水準
適合性
for use with Hazardous Waste System, 142mm
輸送温度
ambient
詳細
廃棄するサンプルには、イソプロパノール、アセトン、キシレンなどの揮発性物質が含まれていますか?それならば、米国環境保護庁(EPA)から毒性指標浸出法(TCLP)測定装置として承認された、ZHE(Zero Head Space Extractor)有害廃棄物ろ過システムを使用してください。
このシステムは、完全に組み立てられていない限り加圧できません。これにより、誤って“ピストンを押して”ユニット外に押し出すことがなくなり、安全な動作が保証されています。手動ベントモードと自動ベントモードの両方を選択できます。
特長・利点:
•可動ピストン設計により空気を導入せずにフィルターを加圧できます
•揮発性物質の消失を防ぎます
•手動ベントモードと自動ベントモード
•このシステムは、完全に組み立てられていない限り加圧できないため、誤って「ピストンを押して」ユニット外に押し出すことがなくなります
用途:
米国EPAの抽出法(EP) 毒性試験および毒性指標浸出法
有害廃棄物ろ過システム
YT30090HW:Millipore ZHE有害廃棄物ろ過システム
交換用部品
XX2702512:2ウェイバルブ、1/8 in. NPTM、ステンレススチール製
XX6700010:シリンダーO-リング3
XX6700024: ベント/リリーフバルブ、9 bar
XX6700104:ストリートエルボ、1/4 in. NPTF~M
YT3009001:O-リング付きピストン、ワイパーシール
YT3009002:ルアー継手 1/8 in. NPTF
YT3009003:O-リング付きピストン、ワイパーシール
YT3009013:クイックディスコネクトSwagelok(メス)
YT3009014:クイックディスコネクトSwagelok(オス)
YY2209064:サポートスクリーン90 mm、ステンレススチール製
YY2209068:O-リング、2-235、90 mm、フッ素エラストマー製
YY2214257: ハンドノブ
付属品
XX6700P05:分注圧力容器 、5 L
YT3009015:ZHEタイトシリンジ、50 mL
YT3009016:ZHEテドラーバッグ、1 L
コネクターキットコンポーネント
XX3002567:アダプター、1/8 in. NPTF~M ルアーロック、クロムめっき
XX6700024:ベント/リリーフバルブ、9 bar
XX6700030:クイックリリースニップル&カップリング、1/4 in. NPTM
XX6700125:Hexニップル、1/4 in. NPTM 51 mm、ステンレススチール製
XX6702507:チューブアダプター、1/4 in. NPTM~1/4 in. チューブ
XX6702508:チューブ、6 mm O.D. x 3 m、ポリプロピレン製
YT3009013:クイックディスコネクトSwagelok(メス)
YY1301015:圧力ゲージ、0–7 bar
YY2029348:ボールバルブ、1/4 in. NPTF、ステンレススチール製
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。