Key Documents
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104424
NACRES:
NB.11
AC/DC入力
115 V, 60 Hz
アプリケーション
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
輸送温度
ambient
詳細
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
アプリケーション
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms