Merck
XX6700104
Millipore
ストリートエルボ、1/4 in. 、NPTF to M
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel (Series 300)
品質水準
内径
6.3 mm (0.25 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeは、Milliporeろ過システムと組み合わせて使用できる継手、アダプター、バルブ、ゲージおよびチューブを豊富にご用意しています。例外を除き、素材は300系ステンレススチールです。
Tri-Clamp(TC)継手は慣例に従って1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2"TC継手は1"または1 1/2"O.D.チューブサイズに接続します。2"TC継手は、 2" O.D.チューブサイズのみに接続します。
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.