Merck
XX5004700
Millipore
標準型エアロゾルフィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
Aerosol Standard Filter Holder, 47mm, stainless steel
別名:
ステンレススチール製フィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質水準
L
17.8 cm
直径
6.9 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
11 mm O.D. inlet hose connector
11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices)
outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Aerosol Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
これらのエアロゾルフィルターは、環境および/または閉鎖系からの気中浮遊微粒子のモニタリング用に設計されています。使用する方法に最適なホルダーデザインを選択してください。エアロゾルフィルターホルダーには2種類の形式があります。1つは大気中でのサンプリングに適したオープン型であり、もう1つはクローズド接続と吸気分散チャンバーを備えた標準デザインです。
用途:
ガス中の微粒子汚染モニタリング
原理
真空
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13