Merck
XX4004700
Millipore
ステンレススチール製圧力フィルターホルダー、47 mm、100 mL
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 100mL
別名:
Pressure Filter Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
pressure filtration: suitable
H
29.2 cm , 100mL holder
53.3 cm , 340mL holder
直径
7 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
11.3 cm2
フィッティング
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
これらのフィルターホルダーは、バッチ容量の液体のウルトラ洗浄や滅菌に理想的です。円筒形のバレルは100 mL(または340 mL)の液体を入れることができ、この液体を、外部から加えるガス圧によって、ホルダーベースに支持された適切なフィルターでろ過します。
特長・利点:
•フィルターホルダーは、バッチろ過用の100 mL(または340 mL)の液体を入れられるリザーバー付き。
•滅菌ろ過のためにメンブレンを設置した状態でオートクレーブ可能
用途:
バッチろ過
アプリケーション
ステンレススチール製圧力フィルターホルダー、47 mm、100 mL
原理
圧力