主要文書
XX4304701
Millipore
Oリング(2-131)、シリコン製
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
O-ring Seal, Silicone O-ring, Silicone Seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone O-ring
品質水準
輸送温度
ambient
詳細
インラインフィルターホルダーは、一般に、加圧ろ過により液体またはガスを超洗浄するために使用されます。ハウジングを開けば、付属の配管を妨げることなくフィルターを交換できます。
特長・利点:
•両端の段付きホースバルブ接続で取り付けが容易に
•大きくて握りやすいハンドノブ
カタログ番号 内容
XX4304700 インラインフィルターホルダー47 mm
交換用部品
XX1104715 サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン製
XX4304701 Oリング(2-131)、シリコン製
XX4304704 ホースアダプター、1/4インチNPTF~5/16インチ内径、ポリプロピレン製
XX4304705 ハンドノブ
付属品
XX4304702 Oリング(2-131)、フルオロエラストマー製
XX4304707 ステンレス鋼製サポートスクリーン、47 mm
XX6200006P フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
XX6700034 3メートルPVC製チューブ、9.5 mm内径