主要文書
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
25.4 cm (10 in.)
L
22.2 cm (8.75 in.)
W
38 cm
重量
24 kg
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany