ジョイント
inner joint: S/T24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-7200-J1
チューブ外径
2.5-5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Universal Jet NMR Tube Washer can be used for any length NMR sample tube by simply adjusting the included flexible PTFE tubing. The washer head is then affixed to a 24/40 joint filter flask (with vacuum sidearm) and the tubing is inserted into a washing solvent reservoir. An inverted sample tube is placed over the PTFE tubing, a vacuum is applied to the flask, sample tube is pressed against the rubber gasket to form an air-tight seal that starts the solvent flow. By lifting the PTFE tubing out of the solvent reservoir, the sample tube can be air-dried.
アプリケーション
NMR
特徴および利点
For any length NMR sample tube
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)