主要文書
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
acrylic
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
25.4 cm (10 in.)
L
27.9 cm
W
19 cm
重量
24 kg
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany