Merck
XX42P0080
Millipore
Pellicon® ステンレススチールホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
316L stainless steel
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
25.4 cm (10 in.)
L
28 cm (11 in.)
W
19 cm (7.5 in.)
重量
24 kg (52 lb)
詳細
Pellicon® ステンレススチールホルダー
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany