Merck
XX1514705
Millipore
真空ろ過用Milliporeすりガラス接続フラスコ
1L
別名:
真空濾過フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
フラスコ容量
1 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス製真空ろ過付属品
すりガラス接続フラスコ、1 L
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore All-GlassフィルターホルダーキットおよびMillipore MilliSolveキットの付属品です。