Merck
XX1019020
Millipore
Millipore全ガラス製フィルターホルダー - キット
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
別名:
全ガラスフィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
認証
suitable for EPA 1613
テクニック
vacuum filtration: suitable
フィルタ直径
90 mm
ろ過面積
45.5 cm2
漏斗容量
1 L
フィッティング
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
アプリケーション
filtration
適合性
for use with All-Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeの全ガラス製フィルターホルダー - キット
90 mm、ステンレス鋼スクリーンメンブレンサポート、1Lファネル
Milliporeの全ガラス製フィルターホルダーは、粒子汚染分析用の水溶液、有機溶媒、または腐食性液体のろ過のためにデザインされています。ホルダーはHPLC溶媒調製にも使用できます。真空接続はフィルターホルダーベースおよびフラスコキャップと一体化されており、ろ液出口レベルより上にあります。このデザインにより、誤って真空チューブにろ液を吸引することを回避できます。このデザインにより、レシーバーフラスコから注ぐことで、ろ液(すなわちHPLC溶媒)を簡単に移し替えることもできます。
この品目は、以下の品目から構成されるキットです:
(カタログ番号 - 説明)
XX1019000 - Milliporeガラスファネル、1L、90 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
XX1019003 - Milliporeスプリングクランプ、90 mm,アルミニウム
XX1019004 - Milliporeガラスベースおよびキャップ、90 mm、ステンレス鋼スクリーンメンブレンサポート用、スクリーンは別売り
XX1009002 - Milliporeステンレス鋼サポートスクリーン 、90 mm
XX1009010 - Millipore PTFEガスケット、90 mm、10/PK
特長・利点:
•全ガラス製の構成で、化学適合性が幅広い
•液体に接触する部分はホウケイ酸ガラスで、表面はすりガラスで密封
•フラスコキャップへの真空接続でろ液の移し替えが簡単
アプリケーション:
粒子汚染分析、HPLC溶媒ろ過、一般的なろ過と清澄化
原理
真空