Merck
XX1019004
Millipore
真空ろ過用Milliporeベースおよびキャップ
90 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
別名:
Millipore ろ過アセンブリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
物質
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
90 mm
フィッティング
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラスベースおよびキャップ、90 mm、ステンレススチール製スクリーンサポートに使用、スクリーンは別売り
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 90 mm All-Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
90 mm、ステンレススチール製スクリーンサポートに使用、スクリーンは別売り