Merck
XX1014733
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラスベースおよびストッパー
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
別名:
Millipore 真空ベース, ろ過用ガラスベース, 真空ろ過ベース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラスベースおよびストッパー、47 mm、ステンレススチール製スクリーンサポートに使用、スクリーンは別売り
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。