Merck
XX1014722
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラスベースおよびストッパー
47 mm, PTFE-faced membrane support
別名:
ガラスストッパー, ミリポアフィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
物質
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラスベースおよびストッパー、47 mm、PTFE表面仕上げメンブレンサポート
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。
Milliporeガラス製真空ろ過用付属品。ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)表面仕上げメンブレンサポートを備えたこの47 mmのガラスベースおよびストッパーは、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。本品は、Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。
アプリケーション
Milliporeガラスベースおよびストッパーは、真空ろ過に適します。
特徴および利点
  • No.8穴開き栓が、標準の1または4リットルろ過用フラスコに取り付けられます