Merck
XX1012530
Millipore
Milliporeガラス製微量分析用フィルターホルダー - キット
25 mm, Stainless steel screen membrane support, 15mL Funnel
別名:
Millipore filter holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel support (for screen filter; removable)
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
15.2 cm (6 in.)
直径
2.5 cm (0.98 in.)
フィルタ直径
25 mm
ろ過面積
2.5 cm2
漏斗容量
15 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Millipore Glass Microanalysisフィルターホルダー- キット
25 mm、ステンレス鋼スクリーンメンブレンサポート、15 mLファネル
Millipore Glass Microanalysisフィルターホルダーは、微粒子または生物学的汚染分析用の低容量液体サンプルの真空ろ過用に設計されています。
本品は、以下の製品で構成されるキットです:
(カタログ番号-説明)
XX1012514 - Milliporeガラスファネル15 mL、25 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
XX1012503 - Milliporeスプリングクランプ25 mm、アルミニウム製
XX1012532 - Milliporeガラスベースおよび栓、25 mm、ステンレススチール製スクリーンサポートと共に使用、スクリーンは提供済み
ALIGNED25 - Milliporeアライメントガイド、25 mm、5/PK
特長と利点:
•容積目盛りはサンプル容積を明確に示します。
•フリットガラスまたはステンレススチール製のフィルターサポートが利用可能です。
用途:
汚染分析(厚いプレフィルターや可燃性液体との併用は不可)
原理
真空