Merck
XX1004707
Millipore
1L Funnel, 47 mm, ground glass seal
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
物質
borosilicate glass
直径
47 mm
漏斗容量
1 L
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
REMOVE FROM SCOPE
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.