Merck
XX0055
Supelco
キシレン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
215-535-7
bp:
137-140 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.05% Water (H2O)
≤25% Ethylbenzene
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
転移温度
flash point 29.4 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
XX0055P-4 is packaged in poly coated glass bottles
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)98.5% minColor (APHA)10 maxEthylbenzene25% maxEvaporation residue0.002% maxFormClear liquidSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfur compounds (as S)0.003% maxWater (H2O)0.05% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.08633-901:
XX0055-3:
XX0055-6:
XX0055-5:
XX0055-901:
US1XX0055MT/37LS:
XX0055.901:
XX0055-20:
MC2410-901:
XX0055P-4:
XX0055MT-37LS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1