Merck
XF2004710
Millipore
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
15.6 cm
直径
6.2 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9 cm2
漏斗容量
100 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
輸送温度
ambient
原理
Vacuum
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13