安全性情報
WBULP-20ML
Millipore
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
別名:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105332
NACRES:
NA.32
製品名
Immobilon® ECL UltraPlus ウェスタン HRP 基質 - 20 mL,
製品種目
Immobilon®
品質水準
テクニック
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
注意
  • 10mL エンハンサー溶液
  • 10mL 過酸化物溶液
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。