Merck
WBAVDCH01
Millipore
Immobilon®ブロック - CH(化学発光阻害剤)
Chemiluminescent detection kit used for Western blotting, dot/slot blotting
別名:
Western blot blocking buffer, blocking buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
結合体
peroxidase conjugate
品質水準
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
膜面積
1000 cm2 , membrane coverage
検出方法
chemiluminescent
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
Immobilon®ブロックノイズキャンセル試薬は、特にウエスタンブロッティングに使用するように設計されています。タンパク質を含まずすぐに使用できる、この緩衝液ファミリーは、化学発光、蛍光、またはホスホチロシン検出を使用する際のバックグラウンドレベルを低下させるために最適化されています。Bløk緩衝液は、Immobilon-PウェスタンブロッティングメンブレンおよびSNAP i.d.システムとの併用に理想的であり、標準的なウェスタンブロッティング技術とも互換性があります。
アプリケーション
イムノブロッティングにおいて使用。
包装
ミニブロット(8×7 cm)19回分に十分量の試薬
品質
最適な結果を得るために、化学発光(ルミノール)または視覚的検出(例:TMB)にはImmobilon-Pメンブレンを、蛍光検出にはImmobilon-FLメンブレンを使用してください。
保管および安定性
20~25℃で2年間安定です。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
WBAVDCH01:
WBAVDCH01-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tabetha Sundin et al.
Biochimie, 94(12), 2639-2648 (2012-08-21)
Isoprenoids are recognized for their ability to suppress carcinogenic processes in vivo and in vitro. We previously established that the isoprenoid, perillyl alcohol, acted mechanistically on translation of specific proteins through modulation of mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling. Telomerase-the