Merck
VPMD101NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
別名:
Viresolve® Pro Device Modus 1.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
品質水準
製品種目
EMPROVE® Filter
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
H
5.92 cm (2.33 in.)
L
18.62 cm (7.33 in.)
W
9.22 cm (3.63 in.)
デバイスサイズ
1.1 in.
ろ過面積
0.017 m2
不純物
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
フィッティング
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイスの構成:Modus 1.1デバイス
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物の保持:パルボウイルス
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:ウイルスクリアランス
  • 使用方法:本製品に同梱されているユーザーガイドを参照してください
  • 保管について:室温で保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たす材料を用いて製造されました。
アナリシスノート
TOC/導電性
制御下の50 L/m²の水でのフラッシング後、サンプルではTOCが500 ppb未満(USP <64>)および1.3 µS/cm未満(USP <64>)であることが確認されました。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルク は、本製品が欧州圧力機器指令(97/23/EC、1997年5月29日)に適合していることを証明します。本製品は、圧力機器指令のArticle 3 § 3に分類されています。安全な使用を確保するために健全なエンジニアリング・プラクティスに従って設計および製造されています。圧力機器指令のArticle 3 § 3に応じて、本製品にはCEマークが表示されていません。