Merck
UFC30DV0S
Millipore
Ultrafree®遠心フィルター、0.5 mLサンプル容量
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
別名:
Centrifuge filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
品質水準
無菌性
sterile
特徴
holdup volume 5 μL
メーカー/製品名
Ultrafree®
パラメーター
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
直径
10.6 mm
ろ過面積
0.2 cm2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm pore size
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
詳細
Ultrafree®-MCは、生物学的水溶液から微粒子を除去するために使用される使い捨てフィルターです。
フィルターコード:DVPP
フィルタータイプ:精密ろ過
アプリケーション
Ultrafree®-MC遠心フィルターは、以下に使用されています:
  • 精漿から細胞外小胞(EV)をろ過するため
  • 一本鎖選択的ウラシルDNAグリコシラーゼ(SMUG1)の精製
  • ナノ粒子トラッキング解析のためにEVを精製するため
物理的形状
色コード:紫
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Janis A Müller et al.
Nature communications, 9(1), 2207-2207 (2018-06-09)
Zika virus (ZIKV) causes severe birth defects and can be transmitted via sexual intercourse. Semen from ZIKV-infected individuals contains high viral loads and may therefore serve as an important vector for virus transmission. Here we analyze the effect of semen
Penelope Kroustallaki et al.
Cell reports, 28(7), 1690-1702 (2019-08-15)
Telomerase biogenesis is a complex process where several steps remain poorly understood. Single-strand-selective uracil-DNA glycosylase (SMUG1) associates with the DKC1-containing H/ACA ribonucleoprotein complex, which is essential for telomerase biogenesis. Herein, we show that SMUG1 interacts with the telomeric RNA component
プロトコル
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step