安全性情報
TX-1L-BK
Millipore
Bulk Reagent - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-Cw (clone MS-110), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-110, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 L
濃度
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
TX-1L-BK:
試験成績書(COA)