Key Documents
TX-10X2ML-U
Millipore
Anti-Cw (clone MS-110), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
品質水準
クローン
MS-110, monoclonal
包装
pkg of 10 × 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
pH
7-7.4
アイソタイプ
IgM
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2