Merck
TX1390
Supelco
2,2,4-トリメチルペンタン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
208-759-1
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
不純物
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
転移温度
flash point -12 °C
溶解性
0.56 mg/L
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SA34862-1L:
SA34862-2L:
TX1390-30:
SA34862-4X4L:
SA34862-4L:
SA34862-4X2L:
SA34862-100ML:
34862-901:
SA34862-BULK:
SA34862-6X1L:
TX1390-5:
試験成績書(COA)