Merck
TX1389
Supelco
2,2,4-トリメチルペンタン
OmniSolv®
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
208-759-1
アッセイ:
≥99.5% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸気圧:
41 mmHg ( 21 °C)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
転移温度
flash point -12 °C
溶解性
0.56 mg/L
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv®
TX1389P-1 is packaged in poly coated glass bottles
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.02AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1389P-1:
SA650439-1L:
TX1389-6:
SA650439-6X1L:
650439-901:
TX1389-901:
TX1389-1:
1.4727-902:
SA650439-4X4L:
1.04718-901:
1.04727-901:
SA650439-4L:
試験成績書(COA)