認証
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (toluene)
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤3 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
転移温度
flash point 4 °C
溶解性
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤285 nm
UV吸収
λ: 285 nm Amax: ≤1.00
λ: 286 nm Amax: ≤0.70
λ: 288 nm Amax: ≤0.40
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体