Merck
TX0735
Supelco
トルエン
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Methylbenzene, FM approval
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-625-9
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.03% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
転移温度
flash point 4 °C
溶解性
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
TX0735P-4 is packaged in poly coated glass bottles
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfur compounds (as S): 0.003% max
Water (H2O): 0.03% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX0735-39:
TX0735-25PL:
TX0735SW-31:
TX0735IM-40K:
TX0735-3:
TX0735IS-37:
TX0735-20:
US2TX0735-44:
SA179418-2.5L:
TX0735AA-400:
TX0735T-4:
179418-901:
TX0735-37:
648566-901:
MC2030-901US1:
TX0735BS-40:
TX0735AV-38:
SA179418-500ML:
TX0735-901:
TX0735-38:
TX0735-6:
TX0735-35:
TX0735AA-38:
TX0735AA-40:
SA179965-1L:
SA179965-6X1L:
TX0735CB-39:
SA179418-200L:
SA179965-4L:
TX0735ID-39:
SA179418-6X500ML:
TX0735AW-38:
TX0735P-4:
TX0735SS-39:
SA179418-4X4L:
TX0735.901:
TX0735-5:
TX0735GE-38:
SA179418-1L:
SA179418-18L:
SA179418-4L:
SA179418-6X1L:
MC2030-901:
MC2020-901:
SA179418-4X2.5L:
TX0735RC-38:
TX0735-36:
TX0735-BULK:
TX0735LY-NS20:
TX0735ID-40K:
TX0735SH-38:
TX0735RR-38:
SA179965-18L:
TX0735-9024:
TX0735-31:
試験成績書(COA)