Merck
TX0282
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
product name
テトラヒドロフラン, OmniSolv®
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv®
Stabilized with 250 ppm BHT. Not Optically Transparent in UV
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.01% maxRefractive index (at 20°C)Stabilizer (BHT)0.0140-0.0310%Titrable acid1.0µeq/g maxWater (H2O)0.03% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX0282-37:
TX0282-6:
TX0282-901:
US1TX0282WI/31:
TX0282-NS20:
TX0282-39:
TX0282-31:
TX0279BS-39:
US1TX0282/36:
TX0282-1:
TX0282-38:
TX0282-35:
US1TX0282DF36:
TX0282-36:
US1TX0282/37:
TX0282-34:
TX0282WI-31:
US1TX0282/38:
TX0282DF-36:
US1TX0282/34:
US1TX0282/35:
US1TX0282/39:
US1TX0282/NS20:
試験成績書(COA)