Merck
TX0280
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.5% (GC), Meets ACS Specifications, General Reagents grade, contains 0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
bp:
65-67 °C (lit.)
製品名
テトラヒドロフラン, Meets ACS Specifications GR ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.03%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
TX0280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.03% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 0.005% max
Stabilizer (BHT): 0.0140-0.0310%
Water (H2O): 0.05% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1TX0280/37:
360589-901:
US1TX0280/35:
US1TX0280/38:
TX0280-35:
TX0280.901:
TX0280-10:
TX0280LY-NS20:
TX0280GE-38:
TX0280-8:
TX0280AD-39:
MC2005-901:
SA360589-200L:
US1TX0280/39:
TX0280-34:
TX0280P-1:
TX0280-37:
SA360589-18L:
TX0280-38:
TX0280-39:
TX0280-7:
TX0280-6:
TX0280-31:
US1TX0280LY/NS20:
TX0280-901:
TX0280-20:
US1TX0280/34:
試験成績書(COA)