安全性情報
TR-1013
Millipore
RiboJuice mRNA トランスフェクションキット
別名:
RiboJuice
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.54
品質水準
アプリケーション
RiboJuice mRNA トランスフェクション試薬は、より大きな RNA 種を、高効率かつ低毒性で哺乳類細胞に導入するために特別に調合されています。この RNA トランスフェクション試薬は、Simplicon RNA リプログラミング技術と併用することで、IPS リプログラミングの効率が向上します。
特徴および利点
トランスフェクションとは、特定の遺伝子を過剰発現させるために、細胞内に核酸を意図的に導入するプロセスのことです。これまでは DNA プラスミドがトランスフェクションの媒体として選ばれてきましたが、近年では RNA を媒介とするトランスフェクションが、幹細胞生物学、ワクチン開発、ゲノム編集など多くのアプリケーションで人気を博しています。RNA トランスフェクション法の利点としては、迅速な発現、トランスフェクション効率の向上、マルチプレックス遺伝子発現能力、細胞型特異的プロモーターを必要としないあらゆる細胞型での発現能力、ゲノム統合リスクの最小化、一過性の方法で遺伝子過剰発現の効果を測定できることなどが挙げられます。近年、ガイド RNA 鎖とCAS9 タンパク質の両方を用いた CRISPR/Cas 遺伝子編集システムの出現により、RNA トランスフェクションへの関心が高まっています。
RiboJuice mRNA トランスフェクション試薬は、より大きな RNA 種を哺乳類細胞に導入するために特別に調合されています。キットは、1) RiboJuice mRNA トランスフェクション試薬(新しい非リポソーム型カチオン性ポリマー/脂質混合物)と、2) RiboJuice mRNA ブースト試薬で構成されています。いずれの成分も、細胞質に効率的に RNA を導入するために RNA との複合化が必要です。RiboJuice mRNA は、EMD Millipore の SIMPLICON® RNA リプログラミング技術 (カタログ番号 SCR550) と併用することで、リプログラミングの効率を高めることが実証されています。
注記:トランスフェクションを確実に行うためには、最適な反応条件で行う必要があります。RNA トランスフェクション効率を最大限に高めるためには、細胞種ごとに以下のパラメータを最適化する必要があります:細胞密度、RNA 3' テーリングおよび 5' キャッピング、RNA 純度レベル、RNA 量、RiboJuice 試薬の量、トランスフェクションのインキュベーション時間、トランスフェクション培地および細胞培養条件。
特長と利点:
  • iPSC リプログラミング効率の向上:RNA リプログラミング法を活用することで、iPS 細胞の生成効率が 5 倍向上します。
  • 高効率な RNA 送達:大量の細胞集団にRNAを送達し、実験を成功に導きます。
  • 低細胞毒性:細胞密度を維持し、実験バイアスを低減します。
  • 血清適合性:血清存在下でトランスフェクションを行うことで、培地交換の必要性をなくし、細胞の健全性を維持します。
  • 動物由来成分不使用:本製品の製造工程では、動物由来成分を使用していません。
品質
  • 試薬成分の物理的特性評価は、質量分析(MS)およびNMRを用いて行われ、同定および純度を決定します。
  • 製品が透明で微粒子の混入がないことを目視で確認しています。
  • 本製品の製造工程では、動物由来成分を使用していません。
  • 各バッチは、CHO-K1細胞を用いたルシフェラーゼレポーターアッセイにより、RNAトランスフェクション効率を試験します。各ウェルあたりのルシフェラーゼの総ナノグラム量(複製ウェルの平均)は、2 回以上の別々の実験において、各ウェルあたり 20 ng 以上でなければなりません。
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2