安全性情報
TN-10ML-RU
Millipore
Reagent For Research Use - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
別名:
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
mouse
抗体製品の状態
unpurified
クローン
LB-2, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 mL
濃度
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Colorant: Quinoline Yellow dye .Filtered through a 0.22μm terminal filter. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
TN-10ML-RU:
試験成績書(COA)