Key Documents
NE-10X2ML-B
Millipore
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
mouse
品質水準
クローン
LM110/140, monoclonal
包装
pkg of 10 × 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
pH
8.1-8.7
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3